Merck
I9892
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1,3,4-tris-phosphate hexapotassium salt
About This Item
Lineare Formel:
C6H9O15P3K6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
648.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O15P3.6K/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2-,3+,4+,5+,6+;;;;;;/m1....../s1
InChIKey
DVOPWCOAGWTTEN-JQLBQNGOSA-H
Biochem./physiol. Wirkung
Occurs naturally in carbachol-stimulated rat parotid glands1 and in adrenal glomerular cells.2
Qualität
Contains excess sodium.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)