I9261
myo-Inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate ammonium salt
≥95%
Synonym(e):
myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentaphosphate ammonium salt
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H7O21P5(NH4)10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
750.36
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?