Merck
I8766
Sigma-Aldrich
5-Iod-2,4-dimethoxy­pyrimidin
≥98% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7IN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-75 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ncc(I)c(OC)n1
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
InChIKey
KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kundu, N.G., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1077-1077 (1991)