I8523
Interleukin-12 from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-12
Größe auswählen
CHF 546.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 546.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.01-.1 ng/mL ED50
Mol-Gew.
glycoprotein 70 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Il12a(16159) , Il12b(16160)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.