Wichtige Dokumente
I6146
Monoclonal Anti-Interleukin-4 Soluble Receptor antibody produced in mouse
clone 25463.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-IL-4sR
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
25463.11, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
neutralization: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL4R(3566)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable