Wichtige Dokumente
I2875
DL-3-(3-Indolyl)-milchsäure
~98%
Synonym(e):
3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropionsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
~98%
mp (Schmelzpunkt)
145-146 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
InChIKey
XGILAAMKEQUXLS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for preparation of:
- Antibacterial agents
- Dietary sweetener
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?