Merck
I2625
Sigma-Aldrich
Indole-3-glyoxylamide
crystalline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Form
crystalline
Farbe
light yellow
SMILES String
NC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)