Wichtige Dokumente
I0782
Imazodan
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
4,5-Dihydro-6-[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, Cl 914
About This Item
Assay
≥99% (HPLC)
Farbe
yellow, powder
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, clear, yellow
SMILES String
O=C1CCC(=NN1)c2ccc(cc2)-n3ccnc3
InChI
1S/C13H12N4O/c18-13-6-5-12(15-16-13)10-1-3-11(4-2-10)17-8-7-14-9-17/h1-4,7-9H,5-6H2,(H,16,18)
InChIKey
VXMYWVMXSWJFCV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PDE3A(5139)
rat ... Pde3a(50678)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)