Merck
HS120567
Mini Vortex Mixer
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray, purple
Synonym(e):
Mini Mixer, Vortex Mixer Mini
Größe auswählen
1 EACH
CHF 131.00
CHF 131.00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 131.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103814
NACRES:
NB.13
CHF 131.00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Materialien
gray
purple
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific 120567
Allgemeine Beschreibung
Simple, touch start operation offers exceptional mixing performance with one hand
  • Low profile design and small footprint (only 4.3” wide) saves valuable space
  • Made of ABS and silicone materials that resist most commonly used chemicals
  • Stable platform and elastomer feet ensure unit stays stable during operation
  • When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
Verpackung
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)