Merck
HPA029313
Sigma-Aldrich
Anti-MASP2 in Kaninchen hergestellte Antikörper
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-MASP1P1, Anti-Mannan-bindende Lektin-Serin-Peptidase 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Immunogene Sequenz
PVCEPVCGLSARTTGGRIYGGQKAKPGDFPWQVLILGGTTAAGALLYDNWVLTAAHAVYEQKHDASALDIRMGTLKRLSPHYTQAWSEAVFIHEGYTHDAGFDNDIALIKLNNKVVINSNITPICLPRKEAESFMRTDDIGTASGWGL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MASP2(10747)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MASP-2 (mannanbindende lektinassoziierte Serinprotease 2) ist ein wichtiges Protein des Lektinwegs des Komplementsystems, das den Serinproteasen C1s und C1r des klassischen Komplementwegs ähnelt. Es befindet sich auf dem Chromosom 1p36.3–36.2. Es besteht aus den Domänen CUB1 (C1r/C1s, Uegf und „bone morphogenetic protein-1“/morphogenetisches Knochenprotein-1), EGF (epidermal growth factor/epidermaler Wachstumsfaktor), CUB2, CCP1 (complement control protein 1/Komplementkontrollprotein 1), CCP2 und SP (Serinprotease).
Immunogen
MASP-2-rekombinantes Protein-Epitop-Signature-Tag (PrEST)
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige-Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Fehlen von MASP-2 (mannanbindende lektinassoziierte Serinprotease 2) spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von rheumatoider Arthritis (RA) und Gelenkbeschwerden bei Angehörigen von RA-Patienten. Im menschlichen Lektinweg ist MASPs an der Proteolyse von C4, C2 und C3 beteiligt, wodurch das Komplement aktiviert wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und einer strengen Selektion. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt mit den entsprechenden Links).
Jeder Prestige-Antikörper wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST86768
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid.
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frederick Pfister et al.
Frontiers in immunology, 11, 594849-594849 (2021-02-16)
Most patients who became critically ill following infection with COVID-19 develop severe acute respiratory syndrome (SARS) attributed to a maladaptive or inadequate immune response. The complement system is an important component of the innate immune system that is involved in
Cynthia Magro et al.
Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine, 220, 1-13 (2020-04-18)
Acute respiratory failure and a systemic coagulopathy are critical aspects of the morbidity and mortality characterizing infection with severe acute respiratory distress syndrome-associated coronavirus-2, the etiologic agent of Coronavirus disease 2019 (COVID-19). We examined skin and lung tissues from 5
Association of MASP-2 levels and MASP2 gene polymorphisms with rheumatoid arthritis in patients and their relatives.
Goeldner I. et al.
PLoS ONE, 9(3):e90979 (2014)
Janina Niederreiter et al.
Frontiers in immunology, 13, 835156-835156 (2022-03-04)
Complement plays an important role in the direct defense to pathogens, but can also activate immune cells and the release of pro-inflammatory cytokines. However, in critically ill patients with COVID-19 the immune system is inadequately activated leading to severe acute
C M Magro et al.
The British journal of dermatology, 184(1), 141-150 (2020-08-12)
There are two distinctive acral manifestations of COVID-19 embodying disparate clinical phenotypes. One is perniosis occurring in mildly symptomatic patients, typically children and young adults; the second is the thrombotic retiform purpura of critically ill adults with COVID-19. To compare