HPA023881
Anti-TFE3 in Kaninchen hergestellte Antikörper
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
TFEA, bHLHe33
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Erweiterte Validierung
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TFE3(7030)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
SKDLESRQRSLEQANRSLQLRIQELELQAQIHGLPVPPTPGLLSLATTSASDSLKPEQLDIEEEGRPGAATFHVGGGPAQNAPHQQPPAPPSDALLDLHFPSDHLGDLGDPFHLGLEDILMEEEEGVVGGLSGGALSPLRAAS
Anwendung
- Immunfluoreszenz
- Immunzytochemie-Untersuchungen
- Immunfärbung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Jeder Prestige Antibody wird wie folgt getestet:
- IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
- Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?