H9392
Heparin-disaccharid III-S Natriumsalz
Synonym(e):
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine
Assay
≥98%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].OCC(O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO16S2.Na.H/c14-2-4(13-30(21,22)23)8(18)9(6(17)3-15)28-12-10(29-31(24,25)26)5(16)1-7(27-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-18H,3H2,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;
InChIKey
PYSLWUAQYWXSFK-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable