Merck
H7009
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoesäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(cc(O)c1OC)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)