Wichtige Dokumente
H6646
2-Hydroxy-dodecansäure-methylester
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
DL-α-Hydroxylauric acid methyl ester
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (capillary GC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)