Merck
H5272
Sigma-Aldrich
6-(1-Hydroxyguanidino)purine riboside hydrochloride
~90% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15N7O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.74
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Assay
~90% (TLC)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H15N7O5.ClH/c12-11(13)18(22)9-5-8(14-2-15-9)17(3-16-5)10-7(21)6(20)4(1-19)23-10;/h2-4,6-7,10,19-22H,1H2,(H3,12,13);1H
InChIKey
IPWZIZZGPBZNQD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dutta, S.P., et al.
Nucleosides and Nucleotides, 9, 151-151 (1990)