Wichtige Dokumente
H5257
Hispidin
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(3,4-dihydroxystyrl)-4-hydroxy-2-pyrone
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
yellow to brown
mp (Schmelzpunkt)
237.5-238.5 °C
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC(/C=C/C(O2)=CC(O)=CC2=O)=CC=C1O
InChI
1S/C13H10O5/c14-9-6-10(18-13(17)7-9)3-1-8-2-4-11(15)12(16)5-8/h1-7,14-16H/b3-1+
InChIKey
SGJNQVTUYXCBKH-HNQUOIGGSA-N
Angaben zum Gen
human ... PRKACB(5567) , PRKAR2B(5577) , PRKCB(5579)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)