Wichtige Dokumente
H5016
L-Histidinamide dihydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N4O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(N)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)