Merck
H4265
Sigma-Aldrich
Hippuryl-D-Lys
Synonym(e):
N-Benzoyl-Gly-D-Lys
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N3O4/c16-9-5-4-8-12(15(21)22)18-13(19)10-17-14(20)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,16H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChIKey
LRCZLURYHGISRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)