Merck
H3135
Sigma-Aldrich
p-Hydroxyhippuryl-His-Leu
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Lagertemp.
−20°C
Substrate
Substrate for angiotensin I converting enzyme
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kasahara, Y. and Ashimara, Y.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 19, 726-726 (1981)