Wichtige Dokumente
H3021
Antiflammin-2
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Anti-inflammatory peptide 2, His-Asp-Met-Asn-Lys-Val-Leu-Asp-Leu
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Zusammensetzung
Peptide content, ~65%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCCC(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(N)Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable