Wichtige Dokumente
H0540
Anti-Hepatocyte Growth Factor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-HGF
About This Item
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Hgf(15234)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)