Merck
GN724201
Greiner universal beaker
volume 100 mL, size 56 mm × 70 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 1200 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 724201
Verfügbarkeit
available only in China, China
Größe
56 mm × 70 mm
Volumen
100 mL
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)