Merck
GN651580
Greiner ThermoQuick microplate
96 well, Type 5 for Techne-96, no skirt, transparent
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Leistungsmerkmale
skirt: no
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 651580
Verfügbarkeit
available only in China
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)