Merck
GN373276
Greiner Sapphire PCR strip cap
1 x 8, domed lid, for 0.2 mL strip tubes, yellow
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Verpackung
pack of 1250 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 373276
Verfügbarkeit
available only in China
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)