GN121263
Greiner Cryo.s™ vials
2 mL, 12.5 x 48 mm, sterile
Synonym(e):
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Materialien
round bottom polypropylene
Sterilität
sterile (DNAse and RNAse free)
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 121263
Verfügbarkeit
available only in China
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Volumen
2 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)