GEE70073X
Exonuclease I, 10 U/μL
Cytiva E70073X, pack of 5000 units
Synonym(e):
Exonuclease I Enzyme
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli
Verpackung
pack of 5000 units
Hersteller/Markenname
Cytiva E70073X
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Elimination of residual single-stranded DNA containing a 3′-terminus.
- Measuring endonucleolytic cleavage of covalently closed circular (ccc) ssDNA.
- Measuring DNA helicase activity.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)