GBL805025
Grace Bio-Labs PATH® protein microarray slides, no barcode
nitrocellulose (on glass slide), external size 25 mm × 75 mm, pack of 20 ea
Synonym(e):
non-porous nitrocellulose film slide
Größe auswählen
CHF 906.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 906.00
Empfohlene Produkte
Materialien
nitrocellulose (on glass slide)
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 805025
Außenmaß
25 mm × 75 mm
Allgemeine Beschreibung
Benefits:
- Low and consistant fluorescent backgrounds
- Higher protein binding
- Superior signal-to-noise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)