GBL705101
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ nitrocellulose film slides
1-15 mm x 69 mm NC pad per slide, plain glass
Synonym(e):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
nitrocellulose (on glass)
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 705101
Außenmaß
25 mm × 75 mm
Bindungsart
high binding surface
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)