Merck
GBL247881
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 1 well, with Delrin® snap clips
Synonym(e):
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
Größe auswählen
1 EA
CHF 286.00
CHF 286.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 286.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
NB.15
CHF 286.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Materialien
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
wells 1
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 247881
Größe
1 well
Well-Volumen
350 μL
Farbe
none
Allgemeine Beschreibung
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)