Merck
G9503
Sigma-Aldrich
Gly-Gly-Leu
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)