Wichtige Dokumente
G9294
Anti-GABAA Receptor (α5 subunit), Cytosolic Loop antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-γ-Aminobutyric Acid Type A Receptor (α5 subunit)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Verwendung
sufficient for 10 blots
Mol-Gew.
antigen apparent mol wt 55 kDa
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 20 μg using 150 μL dodecylsulfate extracts of rat forebrains
western blot: 1:1,000 using rat forebrain
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
rat ... Gabra5(29707)
Immunogen
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?