Wichtige Dokumente
G8293
Galanin (2-11) porcine, rat
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Zusammensetzung
Peptide content, ≥65%
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2c[nH]c3ccccc23)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C54H81N13O14/c1-26(2)17-37(46(57)73)62-49(76)38(18-27(3)4)63-51(78)40(20-31-13-15-33(70)16-14-31)61-44(72)24-59-47(74)29(7)60-53(80)42(25-68)66-52(79)41(22-43(56)71)64-50(77)39(19-28(5)6)65-54(81)45(30(8)69)67-48(75)35(55)21-32-23-58-36-12-10-9-11-34(32)36/h9-16,23,26-30,35,37-42,45,58,68-70H,17-22,24-25,55H2,1-8H3,(H2,56,71)(H2,57,73)(H,59,74)(H,60,80)(H,61,72)(H,62,76)(H,63,78)(H,64,77)(H,65,81)(H,66,79)(H,67,75)/t29-,30+,35-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,45-/m0/s1
InChIKey
SUJPPMXJCZETOA-ZKEPBWIVSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Gal(29141)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)