G8021
Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse
clone GAL-13, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-β-Galactosidase
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GAL-13, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
bacteria
Methode(n)
dot blot: suitable using soluble β-galactosidase
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:2,000 using mouse primary antibody, bridging antibody and Escherichia coli β-galactosidase
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... lacZ(1036228) , lacZ(1036228)
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunostaining and histochemistry
- immunostaining and microscopy[1]
- immunohistochemistry
- immunofluorescence staining
- enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- immuno dot blot
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)