Merck
G7639
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine 2,3-disulfate disodium salt
Synonym(e):
2-Deoxy-2-sulfamino-D-glucopyranose 3-sulfate
About This Item
Lineare Formel:
C6H11NO11S2Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na].OCC1OC(O)C(NS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)