Wichtige Dokumente
G5529
L-Glutamic acid γ-(2,2,2-trichloroethyl) ester
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10Cl3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
>99% (TLC)
SMILES String
NC(CCC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H10Cl3NO4/c8-7(9,10)3-15-5(12)2-1-4(11)6(13)14/h4H,1-3,11H2,(H,13,14)
InChIKey
ZKAVMZAGITUCAX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)