Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](CO)(NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O4/c6-1-4(9)7-3(2-8)5(10)11/h3,8H,1-2,6H2,(H,7,9)(H,10,11)/t3-/m0/s1
InChIKey
BCCRXDTUTZHDEU-VKHMYHEASA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)