Merck
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
Größe auswählen
1 PKG
CHF 324.00
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 324.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
MA.01
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Beschreibung
Pre-washed and ready to use
Verpackung
pkg of 30 strips
Größe
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Specially formulated for microtomy knife making.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1