Merck
G0512
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-hydroxyanilide)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O6/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15)7(5-6)11(17)18/h1,3,5,8,15H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t8-/m0/s1
InChIKey
SXXQCQDCWZFRGY-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)