Wichtige Dokumente
F9751
N-Formyl-L-tyrosine
powder
About This Item
Form
powder
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)N[C@@]([H])(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-6-11-9(10(14)15)5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4,6,9,13H,5H2,(H,11,12)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChIKey
ROUWPHMRHBMAFE-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)