Merck
F9641
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
Synonym(e):
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-Glc, 3-FL
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Biologische Quelle
human milk
Assay
≥95% (HPAE/PAD)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Verlinkung
Terminal Glc analog of Lewis-X trisaccharide.