Wichtige Dokumente
F7926
Anti-phospho-FAK (pTyr397) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-phospho-Focal Adhesion Kinase
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Verwendung
sufficient for 10 blots
Speziesreaktivität
human, rat, mouse, Drosophila, frog
Methode(n)
western blot: 1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PTK2(5747)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?