Merck
F7170
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-D-homophe-OH
Synonym(e):
(R)-N-Fmoc-2-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)