Fortfahren mit
F6513
Fusarsäure
From Gibberella fujikuroi, ≥98% (TLC), Dopamine β-hydroxylase inhibitor, powder
Synonym(e):
5-Butyl-picolinsäure, 5-Butyl-pyridin-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 155.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 307.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
208-643-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
125804
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 155.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fusarsäure, from Gibberella fujikuroi
biological source
Gibberella fujikuroi
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
95-97  °C
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DBH(1621)
General description
Chemical structure: pyridine
Biochem/physiol Actions
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
55952798673F0600000
Fumarsäure European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0600000
Fumarsäure
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... DBH(1621)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fusarsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)