Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H33N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Chemotactic peptide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
P K Tsung et al.
Biochimica et biophysica acta, 541(2), 150-160 (1978-06-15)
1. Light- and heavy-plasma membrane fractions have been isolated from rabbit neutrophils and a chymotrypsin-like esterase has been shown to be present in these fractions. 2. The molecular weight of the chymotrypsin-like esterase of rabbit neutrophil plasma membrane was estimated
Structure and Biological Function.
Freer, R.J., et al.
Proceedings of the 6th American Peptide Symposium, 749-749 (1979)