Merck
ETIPRQ1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S.-Standard
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Materialien
(dark green)
Größe
L
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Eppendorf Quality
Verpackung
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022494018 (NA)
Maximales Volumen
1.25 mL
Allgemeine Beschreibung
Großpackung in wiederverschließbaren Beuteln.
Spitzen sind farblich gekennzeichnet: gelb (200 μL), orange (300 μL) und blau (1000 μL).
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)