ESPCAS9RFP
CMV-ESPCAS9-2A-RFP Plasmid
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 50 μL
Konzentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Promotor
Promoter name: CMV
Reportergen
RFP
Auswahl
kanamycin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
To order gRNA in any format click here
Anwendung
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags, or reporters integrated into endogenous genes
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Highly active
- Ready to use purified plasmid DNA
Prinzip
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)