Merck
EPS44I040006
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
Leistungsmerkmale
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
Hersteller/Markenname
S44I040006
Eppendorf®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Dedicated shelf for the Innova S44i. Holds up to 15 x 2 L Erlenmeyer flasks.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)