Merck
EPM1344-0024
Eppendorf® New Brunswick I24/I24R Incubator Shaker
I24R, refrigerated, orbit diameter 1 in., AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Leistungsmerkmale
CSA and CE compliant
I24R
orbit diameter 1 in.
refrigerated
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1344-0024 (US)
Parameter
-15-60 °C temp. range
25-500 rpm (speed range)
B × T × H
56 cm × 76.2 cm × 61 cm
Plattformgröße
46 cm × 46 cm
Gewicht
60 kg
Allgemeine Beschreibung
benchtop incubator with built-in shaker
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)