Merck
EPM1334-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 3 clamps installed
Größe auswählen
1 EA
CHF 888.00
CHF 888.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 888.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
CHF 888.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
3 x 2.8 L Fernbach flasks
comes complete with 3 clamps installed
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1334-9926 (Global)
L × B
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
New Brunswick S41l shaker platforms.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)