EPM1324-9909
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick™ I26/I26R Incubator Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
Größe auswählen
CHF 1’410.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’410.00
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1324-9909 (NA)
Größe
76 cm × 46 cm
Kapazität
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)